Learn More
IGSF4D/SynCAM2/CADM2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18369112 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18369112 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18369112 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306626H
Rabbit Polyclonal Antibody
IGSF4D/SynCAM2/CADM2 Polyclonal antibody specifically detects IGSF4D/SynCAM2/CADM2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IGSF4D/SynCAM2/CADM2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen cell adhesion molecule 2, IgSF4D, IGSF4DMGC138343, Immunoglobulin superfamily member 4D, immunoglobulin superfamily, member 4D, MGC104534, Necl-3, NECL3MGC138341, nectin-like 3, Nectin-like protein 3, synCAM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IGSF4D/SynCAM2/CADM2 (NP_001161147.1; Gly30-Asp335).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 253559
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG