Learn More
IGSF3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18663946 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18663946 25 μL 25 microlitros
18184178 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18663946
Marca: Novus Biologicals NBP23829225ul
Rabbit Polyclonal Antibody
IGSF3 Polyclonal specifically detects IGSF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IGSF3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O75054
Alias de gen EWI-3, glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 3, immunoglobulin superfamily, member 3, member 3, V8
Símbolos de los genes IGSF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VGTVEFHDLVTFTRDGGVQWGDRSSSFRTRTAIEKAESSNNVRLSISRASDTEAGKYQCVAELWRKNYNNTWTRLAERTSNLLEIRVLQPVTKLQVSKSKRTLTLVENKPIQLNCSVKSQTSQNSHFAVLWYVHKPSDA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3321
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG