Descripción
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Human samples. It is validated for CyTOF/Flow Cytometry/Functional Assay/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgM |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | UCH-B1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation, Functional, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |