Learn More
Beskrivelse
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional Assay, CyTOF
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | IgM |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | UCH-B1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation, Functional, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH |
| Especie del huésped | Mouse |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?