missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGHMBP2 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30606254 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30606254 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30606254 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346486PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IGHMBP2 Polyclonal antibody specifically detects IGHMBP2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGHMBP2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ATP-dependent helicase IGHMBP2, CATF1FLJ41171, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, EC 3.6.4.13, GF-1, Glial factor 1, HCSA, HMN6cardiac transcription factor 1, immunoglobulin mu binding protein 2, Immunoglobulin mu-binding protein 2, SMARD1DNA-binding protein SMUBP-2, SMBP2, SMUBP2FLJ34220
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno immunoglobulin mu binding protein 2. (Uniprot# P38935)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3508
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.