Learn More
IgG Antibody (B33/20), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18607365 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607365 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607365 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247724F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.33€
    554.40€ / 0.1 ml
    Ahorro 85.93€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgG Monoclonal antibody specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno IgG
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon B33/20
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified polyclonal human Ig Gamma Chain
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3500
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ