Learn More
IGFBP-rp1/IGFBP-7 Antibody (115), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18611832 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18611832 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611832 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290176PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IGFBP-rp1/IGFBP-7 Monoclonal specifically detects IGFBP-rp1/IGFBP-7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clon 115
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen angiomodulin, FSTL2, IBP-7, IGFBP-7PGI2-stimulating factor, IGFBP-7v, IGFBP-rP1, IGFBPRP1, insulin-like growth factor binding protein 7, insulin-like growth factor-binding protein 7, MAC25 protein, MAC25IGF-binding protein 7, Prostacyclin-stimulating factor, PSFAGM, TAF, Tumor-derived adhesion factor
Método de purificación Protein A purified
Estado normativo RUO
ID de gen (Entrez) 3490
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Línea de productos Novus