missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGFBP-3 Antibody (RM0096-11B16), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209541 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209541 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209541 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP122452B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IGFBP-3 Monoclonal specifically detects IGFBP-3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFBP-3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0096-11B16
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen acid stable subunit of the 140 K IGF complex, binding protein 29, binding protein 53, growth hormone-dependent binding protein, IBP-3, IBP3BP-53, IGF-binding protein 3, IGFBP-3, insulin-like growth factor binding protein 3, insulin-like growth factor-binding protein 3
Símbolos de los genes IGFBP3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant protein of IGFBP-3
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3486
Especificidad de la prueba This antibody detects mouse IGFBP-3 in Western blotting. No cross activity to other mouse IGFBPs.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.