Learn More
IgE Antibody (BE5), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498923 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498923 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498923 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500470DL594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    420.00€ / 0.1 ml
    Ahorro 24.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
IgE Monoclonal antibody specifically detects IgE in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgE
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon BE5
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IgE, immunoglobulin heavy constant epsilon
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human IgE.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3497
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1