Learn More
IgA Antibody (SPM187), Allophycocyanin , R&D Systems™
Código de producto. 18614527 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18614527 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18614527 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311572APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.58€
    720.30€ / 0.1 ml
    Ahorro 103.28€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgA Monoclonal antibody specifically detects IgA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM187
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Immunoglobulin A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human IgA
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3493
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus