Learn More
IFN-gamma Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18610199 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610199 0.1 mg 0.10 miligramo
18607117 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18610199 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP3113620.1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.41€
    793.80€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 133.61€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IFN-gamma Polyclonal specifically detects IFN-gamma in Feline samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFN-gamma
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant feline IFN Gamma
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3458
Especies diana Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG