Learn More
IFI27 Antibody (CL14627) [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30531675 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30531675 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30531675 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344299IR
Mouse Monoclonal Antibody
IFI27 Monoclonal antibody specifically detects IFI27 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFI27
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL14627
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FAM14D, Interferon alpha-induced 11.5 kDa protein, interferon alpha-inducible protein 27, mitochondrial, interferon, alpha-inducible protein 27,2310061N23Rik, Interferon-stimulated gene 12a protein, ISG12, ISG12(a), ISG12A, P27
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P40305, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3429
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1