missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFI27 Antibody (CL14627) [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30531659 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30531659 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30531659 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344299AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IFI27 Monoclonal antibody specifically detects IFI27 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFI27
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL14627
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FAM14D, Interferon alpha-induced 11.5 kDa protein, interferon alpha-inducible protein 27, mitochondrial, interferon, alpha-inducible protein 27,2310061N23Rik, Interferon-stimulated gene 12a protein, ISG12, ISG12(a), ISG12A, P27
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P40305, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3429
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.