Learn More
IDO5L, MedChemExpress
Código de producto. 16491776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491776 500 mg 500 miligramos
16486738 10 mg 10 miligramos
16482817 50 mg 50 miligramos
16436876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15683
MedChemExpress IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDO5L
CAS 914471-09-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7ClFN5O2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (191.43 mM)
SMILES ON/C(C1=NON=C1N)=N/C2=CC=C(F)C(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 271.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.64
Porcentaje de pureza 95.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death