Learn More
IDO-IN-6, MedChemExpress
Código de producto. 16447628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447628 10 mg 10 miligramos
16440098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16447628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18770A
MedChemExpress IDO-IN-6 (NLG-1486) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, Compound 1486, has an IC50 of <1 μM.
IDO-IN-6 (NLG-1486) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, Compound 1486, has an IC50 of <1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IDO-IN-6
CAS 1402837-76-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21FN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo NLG-1486
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (158.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](CC1)CC[C@]1([H])[C@@H](O)C[C@@H]2N3C(C4=C2C(F)=CC=C4)=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 316.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.37
Porcentaje de pureza 95.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death