Learn More
Idelalisib, MedChemExpress
Código de producto. 16481667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481667 50 mg 50 miligramos
16425498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13026
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Idelalisib (CAL-101; GS-1101) is a highly selective and orally bioavailable p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 nM, showing 40- to 300-fold selectivity for p110δ over other PI3K class I enzymes.
Idelalisib (CAL-101
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idelalisib
CAS 870281-82-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18FN7O
Cantidad 50 mg
Sinónimo CAL-101 GS-1101
Información de solubilidad DMSO : ≥ 59.7 mg/mL (143.71 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)CC)=NC5=C1C(F)=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 415.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.42
Porcentaje de pureza 95.07%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease