Learn More
Idasanutlin, MedChemExpress
Código de producto. 16442817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442817 50 mg 50 miligramos
16439287 5 mg 5 miligramos
16436738 10 mg 10 miligramos
16406876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16442817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15676
MedChemExpress Idasanutlin (RG7388) is a potent and selective MDM2 antagonist, inhibiting p53-MDM2 binding, with an IC50 of 6 nM.
Idasanutlin (RG7388) is a potent and selective MDM2 antagonist, inhibiting p53-MDM2 binding, with an IC50 of 6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idasanutlin
CAS 1229705-06-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H29Cl2F2N3O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo RG7388
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (73.00 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC)=C(NC([C@H]2[C@H](C3=C(F)C(Cl)=CC=C3)[C@](C4=CC=C(Cl)C=C4F)(C#N)[C@H](CC(C)(C)C)N2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 616.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.48
Porcentaje de pureza 97.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death