Learn More
ICP, estándar multielemento ICP-MS en ácido nítrico del 2 al 5 % (15 elementos), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11469079 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469079 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11469079 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ICP15A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    480.27€ / 100 ml
    Ahorro 434.73€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Fabricado a partir de sales o metales ultrapuros
  • Las materias primas utilizadas se analizan mediante titulación e ICP-MS
  • Estándares independientes utilizados para controlar o calibrar la titulación/ICP-MS
  • Fabricados gravimétricamente con equilibrio de masas
    • 100 % menos de la suma de todas las impurezas
  • ISO/IEC 17025
    • Para el análisis de los estándares ICP/ICP-MS mediante ICP-MS
    • Para la calibración de balanzas de laboratorio
    • Para calibración de temperatura de -90 a 650 °°C.
    • Para la medición de densidad con tubos en U oscilantes y picnometría Bingham
    • Para ciertas titulaciones complexométricas
  • Cumple con GHS/OSHA, REACH
  • Producido en un entorno de sala limpia altamente controlado con agua ultrapura, ácidos triplemente destilados y frascos prelimpiados con triple lixiviado
  • Todas las incertidumbres de la medición se calcularon de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se notificaron a un nivel de confianza del 95 %
Especificaciones
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes 100 μg/mL each of aluminum, barium, calcium cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, magnesium, manganese, sodium, nickel, lead, titanium, zinc
Forma física Líquido
Técnica ICP, Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS), AA, Cromatografía iónica, XRF, Medición de cationes
Número UN 1760
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
Elemento Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, Zn
Solvent or Matrix 2 a 5% HNO3
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt carbonate, nitric acid