Learn More
ICP, Estándar multielemento ICP-MS (19 elementos) en ácido nítrico al 5 % (HNO3), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11419079 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419079 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11419079 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ICP19A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    480.27€ / 100 ml
    Ahorro 124.73€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Fabricado a partir de metales ultrapuros o sales ensayadas mediante valoración e ICP-MS antes de la fabricación
  • ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares ICP/ICP-MS utilizando ICP-MS (Ref. INAB: 264T)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (Ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +°1200 C (Ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para medición de densidad (Ref. INAB: 264T) utilizando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
  • ISO/IEC 17025 para ciertas titulaciones complexométricas (Ref. INAB: 264T)
  • Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Este producto se fabrica en una sala limpia altamente controlada (ISO 7) medio ambiente, utilizando agua ultrapura (tratada especialmente para la producción de estándares de espectroscopia de masas), ácidos triplemente destilados y botellas prelimpiadas triplemente lixiviadas.
  • La titulación y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, ’por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad que incluyen NIST Normas, cuando estén disponibles.
  • Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
  • Estándar multielemento (19 elementos):
  • DescripciónConcentración
    Aluminio (Al)100 μg/mL (ppm)
    Bario (Ba)5 μg/mL  (ppm)
    Berilio (Be)1 μg/mL  (ppm)
    Bismuto (Bi)200 μg/mL  (ppm)
    Boro (D)15 μg/mL  (ppm)
    Cadmio (Cd)20 μg/mL  (ppm)
    Cromo (Cr)25 μg/mL  (ppm)
    Cobalto (Co)20 μg/mL  (ppm)
    Cobre (Cu)30 μg/mL  (ppm)
    Galio (Ga)150 μg/mL  (ppm)
    Indio (In)200 μg/mL  (ppm)
    Hierro (Fe)15 μg/mL  (ppm)
    Plomo (Pb)200 μg/mL  (ppm)
    Manganeso (Mn)5 μg/mL  (ppm)
    Níquel (Ni)50 μg/mL  (ppm)
    Plata (Ag)50 μg/mL  (ppm)
    Estroncio (Sr)1 μg/mL  (ppm)
    Talio (Tl)40 μg/mL  (ppm)
    Cinc (Zn)20 μg/mL  (ppm)
Especificaciones
Descripción Matriz: 5% HNO₃
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes Multi-element
Forma física Líquido
Concentración Concentraciones mixtas de cada elemento
Técnica ICP, Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS), AA, Cromatografía iónica, XRF, Medición de cationes
Elemento Multielemento
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid