Descripción
ICOS Monoclonal specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICOS |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 669238 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850 |
| Símbolos de los genes | ICOS |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |