Learn More
ICAT/CTNNBIP1 Antibody (536017) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30732135 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30732135 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3016L
Mouse Monoclonal Antibody
ICAT/CTNNBIP1 Monoclonal antibody specifically detects ICAT/CTNNBIP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ICAT/CTNNBIP1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 536017
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta-catenin-interacting protein ICAT, catenin, beta interacting protein 1, ICATbeta-interacting protein 1, Inhibitor of beta-catenin and Tcf-4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ICAT, Met1-Gln81, Accession # Q9NSA3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56998
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b