missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICAT/CTNNBIP1 Antibody (536017) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30742398 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30742398 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30742398 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3016E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ICAT/CTNNBIP1 Monoclonal antibody specifically detects ICAT/CTNNBIP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAT/CTNNBIP1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 536017
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta-catenin-interacting protein ICAT, catenin, beta interacting protein 1, ICATbeta-interacting protein 1, Inhibitor of beta-catenin and Tcf-4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ICAT, Met1-Gln81, Accession # Q9NSA3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56998
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.