missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ICAM-1/CD54 Monoclonal specifically detects ICAM-1/CD54 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICAM-1/CD54 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 009 |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse ICAM-1/CD54 (NP_034623.1; Met1-Asn485). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?