Learn More
ICA-069673, MedChemExpress
Código de producto. 16496067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496067 5 mg 5 miligramos
16484586 100 mg 100 miligramos
16479876 50 mg 50 miligramos
16472726 25 mg 25 miligramos
16423348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101396
MedChemExpress ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.
ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICA-069673
CAS 582323-16-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H6ClF2N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (126.10 mM)
SMILES O=C(NC1=CN=C(Cl)N=C1)C2=CC=C(F)C(F)=C2
Peso molecular (g/mol) 269.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.63
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation