Learn More
Ibiglustat, MedChemExpress
Descripción
Ibiglustat (Venglustat) is an orally active, brain-penetrant glucosylceramide synthase (GCS) inhibitor. Ibiglustat can be used for the research of Gaucher disease type 3, Parkinson's disease associated with GBA mutations, Fabry disease, GM2 gangliosidosis, and autosomal dominant polycystic kidney disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibiglustat |
| CAS | 1401090-53-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H24FN3O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Venglustat SAR402671 GZ402671 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (128.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1CN2CCC1CC2)NC(C)(C3=CSC(C4=CC=C(F)C=C4)=N3)C |
| Peso molecular (g/mol) | 389.49 |
| Mostrar más |