Learn More
Ibiglustat (L-Malic acid), MedChemExpress
Descripción
Ibiglustat (Venglustat) L-Malic acid is an orally active, brain-penetrant glucosylceramide synthase (GCS) inhibitor. Ibiglustat L-Malic acid can be used for the research of Gaucher disease type 3, Parkinson's disease associated with GBA mutations, Fabry disease, GM2 gangliosidosis, and autosomal dominant polycystic kidney disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibiglustat (L-Malic acid) |
| CAS | 1629063-78-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H30FN3O7S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Venglustat (L-Malic acid) SAR402671 (L-Malic acid) GZ402671 (L-Malic acid) |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.00 mM) |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1CN2CCC1CC2)NC(C)(C3=CSC(C4=CC=C(F)C=C4)=N3)C.OC(C[C@H](O)C(O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 523.57 |
| Mostrar más |