Learn More
I-191, MedChemExpress
Código de producto. 16484888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484888 10 mg 10 miligramos
16475666 100 mg 100 miligramos
16417647 5 mg 5 miligramos
16401147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117793
MedChemExpress I-191 is a potent, selective protease-activated receptor 2 (PAR2) antagonist.
I-191 is a potent, selective protease-activated receptor 2 (PAR2) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material I-191
CAS 1690172-25-8
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26FN5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (19.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NCCN(C(C2=CN3N=C(C4=CC=C(F)C=C4)C=C(C(C)(C)C)C3=N2)=O)C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 423.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.48
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death