Learn More
Corning™ Recipientes de cultivo celular sin tratar HYPERStack™ - Nuevo diseño
Tienda Corning Productos
Descripción
Plataforma High Yield PER(HYPER) de Corning - Sistema cerrado para el crecimiento celular de alto rendimiento
El Corning HYPERStack El recipiente de cultivo celular combina lo mejor de dos Corning productos: el Corning CellSTACK™ y el Corning Recipientes para cultivo celular HYPER Flask .™ La utilización de la tecnología de película permeable al gas proporcionada en el espacio ocupado por el CellSTACK El buque permite la HYPERStack plataforma para estar entre los recipientes de cultivo celular más eficientes y escalables para el cultivo de células adherentes disponibles en la actualidad.
Características y ventajas
- Más células – Proporciona hasta 5 veces la superficie de crecimiento de un recipiente de cultivo celular tradicional de tamaño comparable.
- Sistema cerrado – No se permiten manipulaciones abiertas de fluidos
- Producto escalable – Las ofertas de múltiples tamaños admiten la ampliación vertical y horizontal
- Diseño ergonómico – Manipulación más sencilla con equipos de manipulación y accesorios.
- Volumen de medios fijo – 0,2 ml/ cm2 llena el recipiente para generar menos residuos volumétricos
Guía de tratamiento de superficies
Corning CellBIND™ El tratamiento de superficie está diseñado para mejorar la adhesión celular y aumentar el rendimiento celular, mejorando la adhesión de células poco adherentes y manteniendo el crecimiento en condiciones de suero reducido o sin suero. Alternativamente, una opción no tratada puede admitir la fijación convencional de las células y permitir un procedimiento de recolección más rápido y suave para el procesamiento y los ensayos posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI |
| Capacidad (métrico) | 1310 mL |
| Material | Poliestireno |
| Altura (imperial) | 5,52 in |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Longitud (imperial) | 13,42 in |
| Longitud (métrico) | 342 mm |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1 Unidad |
| Tipo de producto | Recipiente de 12 capas |
| Mostrar más |