Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Columnas HPLC, 5 μm
BIOPHARMA
Código de producto. 10291325 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10291325 4 mm cada uno
10466854 1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10291325 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25005104030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Consiga una forma de pico y una resolución excepcionales para las aplicaciones HPLC y LC/MS con estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras.
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Hypersil GOLD son columnas de sílice ultrapura desactivada con formas de pico y resolución extraordinarias para cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) y cromatografía líquida/espectrometría de masas (LC/MS).
Fabricada a base de sílice de gran pureza, Hypersil GOLD es una familia de columnas de calidad excepcional diseñada para satisfacer las exigencias que demanda la cromatografía moderna. Las columnas de HPLC Hypersil GOLD ofrecen una forma de pico excelente con cualquier tipo de analito.
Unión novedosa:
  • Derivatización exclusiva y desactivación terminal
  • C18 (USP L1) selectividad
Estabilidad del pH:
  • Sólido rendimiento con un nivel de pH alto
  • Excelente estabilidad de columna con un nivel de pH bajo
Formatos flexibles:
  • Columnas para HTS Javelin para detección de alto rendimiento
  • Columnas semipreparativas con partículas de μ12 μm disponibles
Acerca de Hypersil Familia GOLD de columnas HPLC:
Afronte los desafíos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que brindan un rendimiento excepcional y separaciones consistentes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Tamaños de partículas de 1,9, μ3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 0,8 mL/min
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.