Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Código de producto. 10582635 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
21,2 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10582635 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 PCS
10392955 50 mm 10 mm 5 μm cada uno
10017874 50 mm 30 mm 5 μm cada uno
10538395 50 mm 50 mm 5 μm cada uno
10649215 100 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10448564 100 mm 30 mm 5 μm cada uno
10362525 100 mm 50 mm 5 μm cada uno
10109374 150 mm 10 mm 5 μm cada uno
10221325 150 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10017824 150 mm 30 mm 5 μm cada uno
10027824 150 mm 50 mm 5 μm cada uno
10231085 250 mm 10 mm 5 μm cada uno
10241085 250 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10527245 250 mm 30 mm 5 μm cada uno
10446844 250 mm 50 mm 5 μm cada uno
10783497 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10659945 50 mm 21.2 mm 5 μm cada uno
10582065 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10056134 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10611296 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
10161023 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10019382 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10363105 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10497414 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
10718063 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10150593 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10557435 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
10140593 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10662474 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10508405 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
10776153 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10117664 10 mm 10 mm 5 μm paquete de 3
11578280 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10370905 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
10008902 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10509355 150 mm 4 mm 3 μm cada uno
10268944 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10572255 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10210655 150 mm 1 mm 3 μm cada uno
10364603 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10139514 100 mm 4 mm 3 μm cada uno
10074313 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10190873 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10129514 100 mm 1 mm 3 μm cada uno
10541105 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10629955 50 mm 4 mm 3 μm cada uno
10251235 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
10513795 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10715793 30 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11568280 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
11558280 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
11548280 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10360905 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
10486693 200 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10736734 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10631344 100 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10621344 100 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10119574 50 mm 4,6 mm 1,9 μm cada uno
10111723 50 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10572635 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10101723 50 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10324223 30 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10375203 20 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Código de producto. 10582635 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25302102130
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar
  • El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
  • Ofrece una retención superior de compuestos polares
Estabilidad en fases móviles altamente acuosas
  • Posibilidad de uso en el 100 % de las fases móviles acuosas
  • Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
Forma del pico excelente
  • Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
  • Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Forma de partícula Fully Porous
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 175Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria aQ C18
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 12 %
Con desactivación terminal Polar
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.