Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Código de producto. 10019382 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 10019382 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10649215 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10221325 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10241085 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10783497 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10659945 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10582065 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10161023 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10718063 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10150593 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10140593 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10662474 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10776153 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | paquete de 3 |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10008902 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10572255 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10364603 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10190873 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10541105 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10513795 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10715793 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11548280 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10486693 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10736734 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10582635 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 PCS |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10119574 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10572635 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10324223 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10375203 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
Usar código promocional 27992
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27992" para aplicar la oferta.
Description
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
- El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
- Ofrece una retención superior de compuestos polares
- Posibilidad de uso en el 100 % de las fases móviles acuosas
- Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
- Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
- Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Forma de partícula | Fully Porous |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Cantidad | Each |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | aQ C18 |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 12 % |
| Con desactivación terminal | Polar |
| Fase | Fase reversa |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.