Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de aminoácidos Hypersil GOLD™
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de aminoácidos Hypersil GOLD™
Código de producto. 10752717 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 10752717 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10427324 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10157554 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10391295 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10147654 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10742717 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10006074 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10554105 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10322975 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10517455 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10732347 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10670246 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10177994 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10793097 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10381295 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10169564 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10600826 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10211095 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10289364 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10689755 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10742527 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10187654 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10681196 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10056114 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10478664 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10698515 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10036304 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10259174 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10525615 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10659465 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
Usar código promocional 27993
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27993" para aplicar la oferta.
Descripción
Logre una excelente forma de pico y sensibilidad en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas LC de aminoácidos Hypersil GOLD.
Consiga unas excelentes separaciones cromatográficas en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas para LC de aminas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas, con una fase aminopropil de alto rendimiento, proporcionan una sensibilidad y forma de pico excepcionales y están disponibles con un tamaño de partícula de 1,9 μm para separaciones de alta velocidad y gran eficacia.
Excelentes propiedades cromatográficas en tres modos
- Retiene aniones y ácidos orgánicos en el modo de intercambio aniónico débil cuando se utiliza con tampones comunes y un modificador orgánico
- Excelente para análisis de carbohidratos en modo de fase reversa
- Ofrece una alternativa de selectividad a las columnas de sílice en cromatografía de fase normal
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para la detección de alto rendimiento de tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Forma de partícula | Fully Porous |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Cantidad | Each |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L8 |
| Fase estacionaria | Amino (NH2) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 2 % |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.