Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Código de producto. 11588300 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Formato de columna:
Cartucho protector, 2/paq.
Columna de HTS, pack de 3
Columna de alta temperatura
Columna de análisis
Columna preparativa
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de partículas unitSize Diámetro (métrico) Formato de columna
11588300 10 mm 5 μm paquete de 2 - -
10449334 30 mm 3 μm paquete de 4 1 mm Columna de análisis
10087874 30 mm 3 μm cada uno 2,1 mm Columna de análisis
10057484 30 mm 3 μm cada uno 3 mm Columna de análisis
10755316 50 mm 3 μm cada uno 1 mm Columna de análisis
10641514 50 mm 3 μm cada uno 2,1 mm Columna de análisis
10437263 50 mm 3 μm cada uno 3 mm Columna de análisis
10130593 50 mm 3 μm cada uno 4,6 mm Columna de análisis
10129334 100 mm 3 μm cada uno 1 mm Columna de análisis
10384603 100 mm 3 μm cada uno 2,1 mm Columna de análisis
10682854 100 mm 3 μm cada uno 3 mm Columna de análisis
10223313 100 mm 3 μm cada uno 4,6 mm Columna de análisis
10569925 150 mm 3 μm cada uno 2,1 mm Columna de análisis
10518215 150 mm 3 μm cada uno 3 mm Columna de análisis
10017394 150 mm 3 μm cada uno 4,6 mm Columna de análisis
10744624 100 mm 3 μm cada uno 4,6 mm Columna de alta temperatura
10333025 100 mm 3 μm cada uno 3 mm Columna de alta temperatura
10191333 100 mm 3 μm cada uno 2,1 mm Columna de alta temperatura
10037504 100 mm 3 μm cada uno 1 mm Columna de alta temperatura
10131913 50 mm 3 μm cada uno 4,6 mm Columna de alta temperatura
10354873 50 mm 3 μm cada uno 2,1 mm Columna de alta temperatura
10704386 30 mm 3 μm cada uno 2,1 mm Columna de alta temperatura
11538300 10 mm 3 μm 2 PCS 2,1 mm Cartucho protector, 2/paq.
11548300 10 mm 3 μm paquete de 2 - -
11558300 10 mm 3 μm paquete de 2 4 mm Cartucho protector, 2/paq.
10764437 10 mm 3 μm 2 PCS - -
10259794 10 mm 5 μm paquete de 2 - -
11568300 10 mm 5 μm paquete de 2 - -
11578300 10 mm 5 μm paquete de 2 - -
10631134 50 mm 5 μm cada uno 4,6 mm Columna de análisis
10543985 100 mm 5 μm cada uno 4,6 mm Columna de análisis
10579818 150 mm 5 μm cada uno 1 mm Columna de análisis
10188904 150 mm 5 μm cada uno 3 mm Columna de análisis
10548205 150 mm 5 μm cada uno 4,6 mm Columna de análisis
10753406 30 mm 5 μm cada uno 2,1 mm Columna de análisis
10007744 100 mm 5 μm cada uno 1 mm Columna de análisis
10334273 100 mm 5 μm cada uno 2,1 mm Columna de análisis
10640716 30 mm 5 μm cada uno 3 mm Columna de análisis
10763406 30 mm 5 μm cada uno 4,6 mm Columna de análisis
10745983 100 mm 5 μm cada uno 3 mm Columna de análisis
10322435 50 mm 5 μm cada uno 1 mm Columna de análisis
10738043 50 mm 5 μm cada uno 2,1 mm Columna de análisis
10191163 50 mm 5 μm cada uno 3 mm Columna de análisis
10084453 150 mm 5 μm cada uno 2,1 mm Columna de análisis
10408014 150 mm 5 μm cada uno 21,2 mm Columna preparativa
10095984 150 mm 5 μm cada uno 10 mm Columna preparativa
10271285 100 mm 5 μm cada uno 30 mm Columna preparativa
10169284 100 mm 5 μm cada uno 21,2 mm Columna preparativa
10270855 100 mm 5 μm cada uno 10 mm Columna preparativa
10089832 100 mm 5 μm cada uno 4,6 mm Columna de alta temperatura
10121533 100 mm 5 μm 1 PCS 2,1 mm Columna de alta temperatura
10203053 50 mm 5 μm cada uno 4,6 mm Columna de alta temperatura
10293763 50 mm 5 μm cada uno 2,1 mm Columna de alta temperatura
10429534 30 mm 5 μm cada uno 4,6 mm Columna de alta temperatura
10753616 30 mm 5 μm cada uno 2,1 mm Columna de alta temperatura
11518720 20 mm 5 μm paquete de 3 2,1 mm Columna de HTS, pack de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11588300 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 35005014001
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para aumentar la retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad a C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
  • Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
  • Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Carga de carbono 100 %
Cantidad Pack de 2
pH Desde 0 hasta 14
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tipo Cartucho protector
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Temperatura máxima (métrico) 105°C
Material de embalaje Carbono grafitizado poroso
Fase Fase reversa
Tipo de columna Fase reversa
Línea de productos Hypercarb
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.