Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Código de producto. 10745983 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
5 μm
Formato de columna:
Cartucho protector, 2/paq.
Columna de HTS, pack de 3
Columna de alta temperatura
Columna de análisis
Columna preparativa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
10745983 100 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10449334 30 mm 1 mm 3 μm Columna de análisis paquete de 4
10087874 30 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10057484 30 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10755316 50 mm 1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10641514 50 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10437263 50 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10130593 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10129334 100 mm 1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10384603 100 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10682854 100 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10223313 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10569925 150 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10518215 150 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10017394 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10744624 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna de alta temperatura cada uno
10333025 100 mm 3 mm 3 μm Columna de alta temperatura cada uno
10191333 100 mm 2,1 mm 3 μm Columna de alta temperatura cada uno
10037504 100 mm 1 mm 3 μm Columna de alta temperatura cada uno
10131913 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna de alta temperatura cada uno
10354873 50 mm 2,1 mm 3 μm Columna de alta temperatura cada uno
10704386 30 mm 2,1 mm 3 μm Columna de alta temperatura cada uno
11538300 10 mm 2,1 mm 3 μm Cartucho protector, 2/paq. 2 PCS
11548300 10 mm - 3 μm - paquete de 2
11558300 10 mm 4 mm 3 μm Cartucho protector, 2/paq. paquete de 2
10764437 10 mm - 3 μm - 2 PCS
10259794 10 mm - 5 μm - paquete de 2
11568300 10 mm - 5 μm - paquete de 2
11588300 10 mm - 5 μm - paquete de 2
11578300 10 mm - 5 μm - paquete de 2
10631134 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10543985 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10579818 150 mm 1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10188904 150 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10548205 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10753406 30 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10007744 100 mm 1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10334273 100 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10640716 30 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10763406 30 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10322435 50 mm 1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10738043 50 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10191163 50 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10084453 150 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10408014 150 mm 21,2 mm 5 μm Columna preparativa cada uno
10095984 150 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa cada uno
10271285 100 mm 30 mm 5 μm Columna preparativa cada uno
10169284 100 mm 21,2 mm 5 μm Columna preparativa cada uno
10270855 100 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa cada uno
10089832 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna de alta temperatura cada uno
10121533 100 mm 2,1 mm 5 μm Columna de alta temperatura 1 PCS
10203053 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna de alta temperatura cada uno
10293763 50 mm 2,1 mm 5 μm Columna de alta temperatura cada uno
10429534 30 mm 4,6 mm 5 μm Columna de alta temperatura cada uno
10753616 30 mm 2,1 mm 5 μm Columna de alta temperatura cada uno
11518720 20 mm 2,1 mm 5 μm Columna de HTS, pack de 3 paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
Código de producto. 10745983 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35005103030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para aumentar la retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad a C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
  • Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
  • Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Temperatura 105°C
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Línea de productos Hypercarb
Material de embalaje Esférico, carbono grafitizado poroso
Carga de carbono 100 %
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.