Learn More
Hidroxizina, TRC
Código de producto. 30133303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133303 5 g 5 g
30040845 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9964955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-88-2
Fórmula molecular C21 H27 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 374.9
Sinónimo Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, Ethanol, 2-[2-[4-(4-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]- (6CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]- (8CI), 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, (±)-Hydroxyzine, 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-[2-((2-hydroxyethoxy)ethyl)]piperazine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]diethylenediamine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-(p-Chlorodiphenylmethyl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 2-[2-[4-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Hydroxizine, Hydroxyzin, Hydroxyzine, Hydroxyzyne, NSC 169188, Tran-Q, Tranquizine, U.C.B 4492
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetiltipiperazina-1-il]etanol
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyzine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27ClN2O2/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-9,21,25H,10-17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1761
Porcentaje de pureza >95%