Learn More
Ácido Hidroxizina Acético Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30012409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012409 100 mg 100 miligramos
30003896 50 mg 50 miligramos
30006014 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH997000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83881-56-5
Fórmula molecular C23 H29 Cl N2 O4 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 505.86
Sinónimo (RS)-2-[2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]-acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Ethoxycetirizine Dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina-1-il]etoxi]ácido acético; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-2-[2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]-acetic Acid Dihydrochloride (Ethoxycetirizine Dihydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29ClN2O4.2ClH/c24-21-8-6-20(7-9-21)23(19-4-2-1-3-5-19)26-12-10-25(11-13-26)14-15-29-16-17-30-18-22(27)28;;/h1-9,23H,10-18H2,(H,27,28);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1349
Porcentaje de pureza >95%