Learn More
Sulfato de hidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10701861 100 g Frasco de plástico 100 g
10286920 5 g Glass Bottle 5 g
10722051 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10464025 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10701861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.25€
    26.65€ / 100 g
    Ahorro 4.60€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10039-54-0 | H6N2O2·H2SO4 | 164.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10039-54-0
Fórmula molecular H6N2O2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 164.14
Número MDL MFCD00044869
Sinónimo Hydroxylammonium sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine sulfate
Punto de fusión 170.0°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (H2NOH)2·H2SO4
Fieser 01,481
Índice Merck 15, 4867
Información de solubilidad Solubility in water: 329g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.