Learn More
Hidroxi Ebastina, TRC
Código de producto. 30406060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406060 5 mg 5 miligramos
30392873 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9187005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210686-41-2
Fórmula molecular C32 H39 N O3
Peso molecular (g/mol) 485.66
Nombre IUPAC 4-(4-benzhidroxipiperidina-1-il)-1-[4-(1-hidroxi-2-metilpropano-2-il)fenil]butano-1-uno
SMILES CC(C)(CO)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Ebastine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H39NO3/c1-32(2,24-34)28-17-15-25(16-18-28)30(35)14-9-21-33-22-19-29(20-23-33)36-31(26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,29,31,34H,9,14,19-24H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.293
Porcentaje de pureza >95%