Learn More
Hidroxi Dimetridazol-d3, TRC
Código de producto. 30138704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138704 5 mg 5 miligramos
17977399 10 mg 10 miligramos
17947829 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30138704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8252475MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1015855-78-3
Fórmula molecular C5 2H3 H4 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 160.15
Sinónimo Dimetridazole-2-hydroxy D3, 1H-Imidazole-2-methanol, 1-(methyl-d3)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol (ACI)
Nombre IUPAC [5-nitro-1-(trideuteriometil)imidazol-2-il]metanol
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetridazole-2-hydroxy D3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)6-2-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0676
Porcentaje de pureza >95%