Learn More
VEE GEE Jarra de hidrómetro
Código de producto. 17866573 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Incluye:
Línea de graduación
Sin fila de graduación
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
17866573 250 mL Sin fila de graduación cada uno
17806523 100 mL Sin fila de graduación cada uno
17846573 1000 mL Sin fila de graduación cada uno
17816583 500 mL Sin fila de graduación cada uno
17806483 1000 mL Línea de graduación cada uno
17816483 600 mL Sin fila de graduación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17866573 Proveedor VEE GEE N.º de proveedor 21050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.45€
    12.26€ / paquete de 1
    Ahorro 0.19€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El recipiente para hidrómetro está hecho de vidrio de borosilicato, tiene un borde con cuentas y una base circular. Dimensionado adecuadamente para eliminar los efectos de tensión superficial que provocan lecturas inexactas.
  • La capacidad varía según el modelo.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 7.6 cm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato
Desechables Reutilizables
Incluye Sin fila de graduación
Base Type Circular plana
Capacidad (imperial) 8,5 fl oz
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 28 cm
Tipo de producto Frasco hidrómetro