Learn More
Brannan Cilindro de hidrómetro
Código de producto. 15492315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad
15492315 1 unidad
1 options
Código de producto. 15492315 Proveedor Brannan N.º de proveedor 10/000/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.51€
    23.65€ / paquete de 1
    Ahorro 12.86€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Cilindro hidrómetro hecho de vidrio de sodio
  • Cilindro de hidrómetro de vidrio de sodio con diámetro interno estándar de 37 mm
  • Pata de plástico para estabilidad
  • Suministrado en un tubo de plástico protector y resellable
  • Fabricados en Reino Unido
Specifications
Diámetro (métrico) 3.7 cm
Capacidad (métrico) 341 mL
Material Vidrio de sosa
Desechables Reutilizables
Incluye Tubo plástico resellable
Base Type Hexagonal
Capacidad (imperial) 12 oz
Altura (imperial) 11,8 in
Altura (métrico) 30 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Cilindro de hidrómetro