Learn More
Sulfito de hidrógeno para cromatografía iónica, matriz 1 g/ LH2O , Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen Sulphite |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L |
| Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 100 mL |