Learn More
Solución de hidróxido sódico, peso del 32 %, AR, Chem-Lab
Código de producto. 11959222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11959222 10 L 10 litros
11949222 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11959222 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.1443.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.10€
    46.80€ / 10 litros
    Ahorro 14.30€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza como reactivo analítico en aplicaciones de laboratorio. La solución de hidróxido sódico, peso del 32 %, AR, Chem-Lab es una potente base, además de ser altamente cáustica. Se utiliza en la titulación y para aumentar la alcalinidad, neutralizar los ácidos y producir sales de sodio. Un litro de la solución contiene 432 g de NaOH.
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH >13
Color Incoloro
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 32% por peso
Densidad 1.349g/mL
Información de solubilidad Soluble en agua
Cantidad 10 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40,00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 432g de NaOH por 1 l de H2O
Olor Inodoro
Disolvente o matriz Agua
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio hidróxído 32 p/p % solución p.a.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: NaOH/H2O