Learn More
Solución de hidróxido sódico, peso del 32 %, AR, Chem-Lab
Código de producto. 11949222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11949222 5 L 5 litros
11959222 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11949222 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.1443.5000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Se utiliza como reactivo analítico en aplicaciones de laboratorio. La solución de hidróxido sódico, peso del 32 %, AR, Chem-Lab es una potente base, además de ser altamente cáustica. Se utiliza en la titulación y para aumentar la alcalinidad, neutralizar los ácidos y producir sales de sodio. Un litro de la solución contiene 432 g de NaOH.
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH >13
Color Incoloro
Punto de ebullición 100°C
Concentración 32% by weight
Densidad 1.349g/mL
Información de solubilidad Water Soluble
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 432 g de NaOH por 1 l de H2O
Olor Odorless
Disolvente o matriz Water
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodio hidróxído 32 p/p % solución p.a.
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Mention de danger
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: NaOH/H2O
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.