Learn More
Parker domnick hunter™ Generadores de hidrógeno
Código de producto. 12508986
Change view
Click to view available options
Caudal:
160 ml/min
250 ml/min.
500 ml/min
Vataje:
125w
185w
235w
Modelo:
20H
40H
60H
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Vataje Modelo unitSize
12508986 160 ml/min 125w 20H cada uno
12965981 250 ml/min. 185w 40H cada uno
12975981 500 ml/min 235w 60H cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12508986 Proveedor Parker domnick hunter™ N.º de proveedor 20H
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Un cartucho de desecante, un cartucho de desionizador y tubo de drenaje.
Gas de hidrógeno de grado de investigación bajo demanda
Proporcionan una alternativa segura y económica a los cilindros de gas de alta presión y se pueden instalar con facilidad en la mesa del laboratorio. Ideales para aplicaciones de gas combustible y portador y aptos para su uso con cualquier instrumento de laboratorio que requiera un suministro de hidrógeno de alta pureza. Elimine las interrupciones en los análisis para cambiar los cilindros. Tres modelos disponibles con caudales de salida de 160, 250 y 500 cc/min.
  • La pantalla LCD muestra el estado del sistema y las capacidades de diagnóstico.
  • Detección automática de fugas
  • Control por microprocesador integrado
  • Detección y alarmas de nivel de agua bajo y agua de mala calidad
  • La unidad de fuente de alimentación con modo de conmutación integrada acepta electricidad entre 100 y 230 V y entre 50 y 60 Hz
Los productos de este grupo tienen una fuente de alimentación universal y se pueden utilizar con cualquier tensión de 100-230 V 50/60 Hz
  • Produce un flujo continuo de gas de hidrógeno de grado de investigación a partir de agua desionizada con una membrana de intercambio iónico patentada y un cartucho de secado.
  • El uso del hidrógeno como gas portador de GC aumenta la velocidad y la sensibilidad en comparación con el helio, lo que disminuye el tiempo de análisis sin pérdida de resolución perceptible.
Información de órdenes
  • Los cartuchos y bolsas adicionales se venden por separado
  • Conector: Swagelok™ de 0.12 pulg
Certifications
Conformidad con CE, CSA y UL
Garantía
Garantía de dos años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, CSA, UL
Fondo (imperial) 17,2 in
Fondo (métrico) 34,2 cm
Caudal 160 ml/min
Altura (imperial) 17,9 in
Altura (métrico) 45,6 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. De 5 °C a 40 °C
Puerto de salida Accesorio de compresión de 0,64 cm (0,125 in)
Tensión 90 - 264 V
Peso (métrico) 23 kg
Anchura (imperial) 13,5 in
Requisitos eléctricos De 90 a 264 V, 50/60 Hz
Modelo 20H
Pureza del nitrógeno 99,9995%
Presión De 0 a 100 psi
Vataje 125w
Garantía 2 años
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo Generador de gas combustible de hidrógeno