Learn More
Ácido fluorhídrico, 0,05 M (0,05 N), solución volumétrica y analítica (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11576783 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11576783 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11576783 Proveedor Reagecon N.º de proveedor HF20051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.24€
    34.59€ / 1 litros
    Ahorro 106.65€
    75% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Producto completamente factorizado, de alta pureza, estable y certificado, desarrollado y probado para titulaciones de ácidos/bases.
  • Titulador, titulador estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia
  • Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
  • Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Certificado con una especificación del ± 0,1 %.
  • El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
  • Se puede utilizar para titulaciones manuales o automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de cualquiera de las distintas propiedades.
  • Las titulaciones de ácidos/bases, también llamadas titulaciones de neutralización, se utilizan para determinar la cantidad de ácido/base en una muestra o la sustancia que puede convertirse en ácido/base.
Especificaciones
Concentración 0,0 5M (0,05 N)
Envase Frasco de HDPE GL45
Cantidad 1 L
Forma física Líquido