Learn More
Hidrocortisona (9Beta, 11Beta)-Epóxido, TRC
Código de producto. 17954345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
17954345 50 mg 50 miligramos
17904745 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17954345 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH71459050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10072-97-6
Fórmula molecular C21 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 360.44
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-, (9β,11β)- (9CI), 9β-Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Nombre IUPAC (1S,2S,10S,11S,14R,15S,17S)-14-hidroxi-14-(2-hidroxiacetil)-2,15-dimetil-18-oxapentatacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-en-5-one
SMILES C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-18-7-5-13(23)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(25,16(24)11-22)19(14,2)10-17-21(15,18)26-17/h9,14-15,17,22,25H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1937
Porcentaje de pureza >95%