Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 0,1M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12950854 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12950854 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12950854 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 017 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Envase Frasco
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Concentración 0.1 M
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Nombre IUPAC dicloropaladio
Peso molecular (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
Grado Eu. Ph. Referencia