missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de ácido clorhídrico, matriz de dilución, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12966233 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Envase:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12966233 1000mL. 1000mL. 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12966233 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor OP 014 1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.

Especificaciones

Envase 1000mL.
Cantidad 1000mL.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.