Learn More
Solución de ácido clorhídrico diluido R1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12900434 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Envase:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12900434 1000mL. 1000mL. 1000 ml
1 options
Código de producto. 12900434 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 092 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase 1000mL.
Cantidad 1000mL.